Få mere at vide
CTX1, MedChemExpress
Beskrivelse
CTX1 is a p53 activator that overcomes HdmX-mediated p53 repression. CTX1 exhibits potent anti-cancer activity in a mouse acute myeloid leukemia (AML) model system.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CTX1 |
| CAS | 501935-96-2 |
| Farve | Reddish Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H10N4 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (53.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | N#CC1=C(C=CC(N)=C2)C2=NC3=CC(N)=CC=C31 |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.26 |
| Formel vægt | 234.26 |
| Vis mere |