Få mere at vide
Gibco™ CTS™ Viral produktionsmedium
Artikelnummer. 31662580
Skift visning
Mængde:
100 l
Artikelnummer. Mængde
31662580 100 l
1 options
Artikelnummer. 31662580 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A5416002
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gibco CTS Viral Production Medium er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit, animalsk-oprindelsesfrit og fenol-rødt medium, som er en del af CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System.
Gibco CTS Viral Production Medium er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit, animalsk-oprindelsesfrit og fenol-rødt medium, som er en del af CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System. CTS Viral Production Medium er specifikt udviklet til vækst og transfektion af CTS Viral Production Cells 2.0 (suspensionstilpassede HEK293F-afledte celler) til produktion af adeno-associeret virus (AAV).
Funktioner ved CTS Viral Production Medium inkluderer:
  • Understøtter vækst og transfektion af CTS Viral Production Cells 2.0 fra shake flask til bioreaktorskalaer
  • Muliggør produktion af høje AAV-titere, mere end 5 x 1010 vg/ml (urenset)
  • Formuleret med GlutaMAX-tilskuddet, så det kræver ikke yderligere tilskud. Med undtagelse af at indeholde GlutaMAX-tilskuddet er formuleringen af dette produkt identisk med forskningskvalitets Viral Production Medium.
  • Fremstillet i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr (21 CFR Part 820) og følger USP <1043 > og den europæiske farmakopæi (Ph. Eur.) 5.2.12 anbefalinger. Drug Master File og Regulatory Support File kan købes efter anmodning
CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System er en skalerbar, højtiter platform til produktion af affjedring af AAV med forskningskvalitet (Cat. Nej. A51217) og versioner GMP for at muliggøre en problemfri overgang fra forskning til kommerciel produktion. Andre komponenter i CTS AAV-MAX-systemet inkluderer CTS Viral Production Cells 2.0 (A48400), CTS AAV-MAX Transfection Kit (A5427701), Viral-Plex CTS Complexation Buffer (A5145401) og Viral Production Medium AGT (A5147101).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Virale produktionsceller 2.0
Celletype HEK293
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Form Væske
Produkttype AAV Produktionsmedium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX
Til brug med (applikation) AAV-produktion
Mængde 100 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Flaske
Indhold og opbevaring 100 L taske. Opbevar ved 2°til 8 °C og beskyt mod lys.
Kultur Type Suspensionscellekultur
Udtrykssystem Pattedyr