Få mere at vide
Gibco™ CTS™ Versene™ Løsning
Beskrivelse
CTS Versene Solution er en cGMP-fremstillet EDTA-opløsning til brug som en mild ikke-enzymatisk celledissociationsreagens. Den er formuleret som 0,2 g EDTA(Na4) pr. liter fosfatbufferet saltvand (PBS) (0,48 mM). Det mindsker byrden ved kvalificerende reagenser ved overgangen fra forskningslaboratoriet til klinikken.
Bevar levedygtighed over flere passager
PSC'er passeret med denne cGMP-producerede EDTA-dissociationsreagens bevarer levedygtighed.
Designet med transition for øje
CTS Versene Løsningen har samme formulering som RUO-løsningen Versene , men med yderligere karakterisering og kvalitetskontroltest. CTS Versene Løsningen fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, der overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssted er ISO 13485-certificeret. Fuld dokumentationssporbarhed er tilgængelig for CTS Versene Solution.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 –8°C og beskyttes mod lys |
| Celletype | Pluripotente stamceller (PSC'er) |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Reagens til dissociation af cellekultur |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Format | Flaske |
| Til brug med (applikation) | Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820 |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.