Få mere at vide
Gibco™ CTS™ TrypLE™ Vælg Enzym
Artikelnummer. 17256533
Skift visning
Mængde:
1 l
Artikelnummer. Mængde
17256533 1 l
1 options
Artikelnummer. 17256533 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4738001
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gibco CTS TrypLE Select er et rekombinant enzym, der er i stand til at dissociere en lang række adhærente pattedyrceller.
Gibco CTS TrypLE Select er et rekombinant enzym, der er i stand til at dissociere en lang række adhærente pattedyrceller. CTS TrypLE Select Enzyme er afledt af mikrobiel fermentering og giver et animalsk oprindelsesfrit (AOF) alternativ til svinetrypsin.
Gibco CTS produkter er designet til brug ved fremstilling af celle- eller genprodukter, der understøtter din overgang fra forskning til kliniske applikationer.
Sammenlignet med andre dissociationsreagenser, CTS TrypLE Vælg enzym er:
Fri for animalsk oprindelse (AOF)— fri for animalske komponenter og formuleret på dedikeret udstyr uden animalsk oprindelse. CTS TrypLE Select Enzyme reducerer risikoen for viral eller prionkontaminering i din kliniske fremstilling.
Skånsom mod celler —CTS TrypLE Select Enzymes exceptionelle renhed øger specificiteten på grund af virkningen af et enkelt enzym. Dette reducerer skader forårsaget af spaltning fra flere enzymer i trypsin og andre ekstrakter.
Stuetemperaturstabil Produktet —forbliver stabilt ved stuetemperatur eller 2 8 –C, °hvilket gør opbevaring og håndtering let og bekvem.
Nem at bruge —CTS TrypLE Vælg erstatninger direkte i eksisterende protokoller, uden inaktivering påkrævet, og undgå behovet for trypsinhæmmere, såsom FBS.
Produktet leveres som en 1X stamopløsning, formuleret i DPBS med 1 mM EDTA.
Lukkede systemer kompatible
Den 1-liters størrelse af CTS TrypLE Select Enzyme leveres i bioprocesbeholderformat med kammeret konstrueret af Aegis 5-14 film. Steril, svejsbar C-Flex slanger med hun-luer-lås giver alsidige tilslutningsmuligheder til integration i en lukket system-fremstillingsproces.
CTS kvalitet
Gibco CTS produktlinje giver dig mulighed for at reducere din byrde i kvalificerende reagenser under din overgang fra forskningsapplikationer til kliniske applikationer.
Produkterne fremstilles på et sted, der bruger metoder og kontroller, der er i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485- og ISO 9001 –certificeret. Gibco CTS produkter følger USP ''hjælpematerialer til celle-, gen- og vævsfremstillede produkter'' inden for de ansvarsområder, der gælder for en leverandør.
Gibco CTS produkter er af høj kvalitet og leveres med harmoniseret dokumentation såsom analysecertifikater, oprindelsescertifikater og nem adgang til vores lægemiddelmasterfil (DMF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 15 –30 °C.
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1X
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Format BioProcess Container
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 1 l