Få mere at vide
Gibco™ StemPro™ MSC SFM
Artikelnummer. 10687193
Med tilsætningsstoffer:
Lav glukose, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Adenosin, Deoxyribonukleosider
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10687193
Brand: Gibco™ A1033201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
StemPro™ MSC SFM er et serumfrit medium (SFM) specielt formuleret til vækst og ekspansion af humane mesenkymale stamceller (MSC'er).
StemPro™ MSC SFM er et serumfrit medium (SFM) specielt formuleret til vækst og ekspansion af humane mesenkymale stamceller (MSC'er). StemPro™ MSC SFM muliggør overlegen human MSC-vækst og øget konsistens sammenlignet med klassisk serum-suppleret medium (DMEM + 10 % FBS).
Bruger StemPro™ MSC SFM, humane MSC'er kan udvides ud over 5 passager, mens de stadig bevarer deres tri-lineage mesoderm differentieringspotentiale (dvs. evnen til at differentiere til osteogene, chondrogene og adipogene linjer). Hvert parti StemPro™ MSC SFM er kvalificeret ved hjælp af en human MSC-præstationsanalyse, og humane MSC'er, der vokser i serum-suppleret medium, kan overføres direkte til StemPro™ MSC SFM med ringe eller ingen tilpasning påkrævet. Desuden StemPro™ MSC SFM letter ekspansion af MSC'er direkte fra primær human knoglemarv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Mesenkymale stamceller
Klassifikation Serumfri
Form Væske
Produkttype Stamcelleserumfrie medier (SFM)
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Adenosin, Deoxyribonukleosider
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Produktlinje StemPro
Mængde 1 sæt
Endotoksin niveau lav (≤ 10 EU/ml)
Uorganiske salte Calcium, natriumfosfat
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Arter ADN
Indhold og opbevaring Dette sæt leveres i to dele med separate opbevaringskrav. Disse komponenter sælges ikke enkeltvis:
• StemPro™ MSC SFM Basal Medium, 500 mL (sendes ved stuetemperatur, opbevares i mørke ved 2 °C til 8 °C)
• StemPro™ MSC SFM Supplement, 75 mL (sendes på tøris, opbevares i mørke ved -5 C °til -20 °C)
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Adhærent cellekultur