Få mere at vide
Gibco™ CTS™ RevitaCell™ Tillæg (100X)
Artikelnummer. 16381984
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
16381984 5 ml
1 options
Artikelnummer. 16381984 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4238401
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
CTS RevitaCell Supplement (100X) er et cGMP-produceret, dyreoprindelsesfrit, kemisk defineret tilskud, der bruges sammen med pluripotente stamceller (PSC'er) for at forbedre cellernes levedygtighed.
CTS RevitaCell Supplement (100X) er et cGMP-produceret, dyreoprindelsesfrit, kemisk defineret tilskud, der bruges sammen med pluripotente stamceller (PSC'er) for at forbedre cellernes levedygtighed. Den kan bruges enten som en genopretningsløsning efter tø for at forbedre cellens levedygtighed eller i kombination med CTS Essential 8 Medium for at forbedre enkeltcelle-passaging-applikationer. CTS RevitaCell Tilskuddet indeholder en højere specificitet ROCK-hæmmer og reducerer byrden af kvalificerende reagenser ved overgangen fra forskningsbænken til klinikken.
CTS RevitaCell Supplement:
  • Forbedrer celleoverlevelse
  • Tilbyder konsistens
  • Forenkler overgangen fra laboratoriet til klinikken gennem direkte udskiftning af RUO RevitaCell Supplement
Forbedrer celleoverlevelse
Ligesom RUO-tilskuddet RevitaCell CTS RevitaCell maksimerer tilskuddet cellernes levedygtighed efter enkeltcellepassering og giver høj post-tø-cellelevedygtighed og vækst af pluripotente stamceller. Både RUO og CTS RevitaCell kosttilskud indeholder en ROCK-hæmmer, der har højere specificitet end de traditionelle hæmmere, kombineret med molekyler med antioxidant- og frie radikal-skræmmende egenskaber, som minimerer stresspåvirkningen på cellerne.
Tilbyder konsistens
CTS RevitaCell Tilskuddet er formuleret ved hjælp af animalske oprindelsesfrie og kemisk definerede materialer.
Forenkler overgangen fra laboratoriet til klinikken
CTS RevitaCell Tilskuddet fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, der overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssted er ISO 13485-certificeret. Fuld dokumentation, sporbarhed og nem adgang til vores Drug Master File (DMF) er tilgængelig som CTS RevitaCell supplement. Med yderligere sikkerhedstest, herunder tilfældige midler, CTS RevitaCell muliggør Supplement en glidende overgang fra RUO-tilskud RevitaCell .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -5 til -20°C og beskyttes mod lys.
Celletype Pluripotente stamceller (PSC'er)
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret
Koncentration 100X
Form Væske
Produkttype Supplement
Sterilitet Sterilt filtreret
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 5 ml
Bemærkninger Leveres i en koncentration på 0,9 mg/mL
Forsendelsestilstand Tøris
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.