Beskrivelse
Assays er TaqMan qPCR-baseret og måler genomisk DNA-methylering på specifikke steder, der fungerer som en unik identifikator. Analyserne inkluderer standarder og kontroller, og hver plade med 96 brønde kan rumme op til syv testprøver. Resultaterne leveres som en procentdel af målcelletypen ud af det samlede antal inputceller ved hjælp af et gratis analyseværktøj.
PureQuant™ Th17-analysen anvender et specifikt demethyleret sted i det pro-inflammatoriske cytokin interleukin 17A (IL17). Dette cytokin produceres udelukkende af T-hjælper 17-celler.
Fordelene omfatter:
- Gennemprøvet ydeevne -kerneteknologi er blevet brugt til identifikation og kvantificering af immuncelletyper i over et årti
- Nem standardiseret ―qPCR-metode muliggør ensartede resultater på tværs af flere brugere, instrumenter og websteder
- Letter regulatoriske ansøgninger - regulatorisk supportfil leveres efter anmodning; etablerede ydeevnespecifikationer efter ICHQ2(R1) retningslinjer
- Planlægningsfleksibilitet ―assay kan udføres ved hjælp af friske eller frosne celler/gDNA
Assays omfatter alle reagenser, standarder og kontroller, der er nødvendige for at køre analysen. Specifikke komponenter omfatter:
- Kalibrator: Plasmid-baseret kalibrator huser de genomiske målregioner i ækvimolære forhold og inkluderer GAPDH. Udsat for bisulfitkonvertering efterfulgt af kopiantalsestimering via qPCR-standardkurve. Tillader estimering af assay-specifik bisulfit effektivitetsfaktor: forholdet mellem TpG/GAPDH kopiantal målt fra det samme plasmid.
- Reference: kontrollerer analysens ydeevne. Består af genomisk DNA ekstraheret fra humant blod fra poolede raske donorer. Referenceværdierne repræsenterer det forventede interval for målcelletypen. For eksempel er CD8+-celler generelt mere rigelige end Treg- eller Th17-celler.
- Standarder: Bestem det ukendte kopinummer. Består af seks fortyndinger, der spænder over 4-log lineært dynamisk område (30-31250 kopier). Absolutte kopital kan bestemmes pålideligt ved hjælp af hældningen og skæringen af de respektive standardkurver.
Dette produkt er fremstillet på et sted med et ISO9001-certificeret kvalitetsstyringssystem.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring |
|
| Detektionsmetode | Primer-probe detektion |
| Til brug med (applikation) | Celler, DNA |
| Mængde | 28 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.