Få mere at vide
Gibco™ CTS™ PSC Cryomedium
Artikelnummer. 16326592
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
16326592 50 ml
1 options
Artikelnummer. 16326592 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4238801
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
CTS PSC Cryomedium er en cGMP-fremstillet, klar til brug, xeno-fri opløsning til kryokonservering af tidlig passage pluripotente stamceller (PSC'er).
CTS PSC Cryomedium er en cGMP-fremstillet, klar-til-brug, xeno-fri løsning til kryopreservering af tidlige passage pluripotente stamceller (PSC'er). Det hjælper med at minimere tab af cellelevedygtighed og maksimere restitutionen efter tøning. Til kryokonservering og genopretning af PSC'er bør du bruge CTS PSC Cryopreservation Kit, som inkluderer CTS PSC Cryomedium og CTS RevitaCell Supplement.
CTS PSC Cryomedium:
  • Giver effektiv genopretning og højere levedygtighed end traditionelle metoder til PSC-kryopræservering
  • Faciliterer regulatoriske indsendelser gennem cGMP-produktion og tilgængelighed af dokumentation
  • Forenkler overgangen fra laboratoriebænk til klinik gennem direkte udskiftning af RUO PSC Cryopreservation Medium
Effektiv genopretning
CTS PSC-kryomedium opnår rutinemæssigt højere levedygtighed end traditionelle metoder til kryokonservering og er kompatibelt med klump- og enkeltcellede passagerede PSC'er, der er dyrket i forskellige mediesystemer. Det leveres som en klar, komplet opløsning med 10% DMSO for effektiv celletilsætning. Separate tilsætninger af forstærkende reagenser er ikke nødvendige, hvilket sparer værdifuld forberedelsestid.
Faciliterer regulatoriske indsendelser
CTS PSC Cryomedium fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, der overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssted er ISO 13485-certificeret. Fuld dokumentation, sporbarhed og nem adgang til vores Drug Master File (DMF) er tilgængelig for CTS PSC Cryomedium.
Forenkler overgangen fra laboratoriet til klinikken
Med sin omfattende sikkerhedstestning, inklusive adventiive midler, CTS muliggør PSC Cryomedium en glidende overgang fra RUO PSC Cryopreservation Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
Klassifikation Xeno-fri
Form Væske
Produkttype Kryokonserveringsmedium
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer DMSO (10 %)
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 50 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Format Flaske
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 5 til– 20°C og beskyt mod lys.
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.