Få mere at vide
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ En SFM
Beskrivelse
Gibco CTS OpTmizer One SFM er en ny animals-origin-free (AOF) serumfri medium (SFM) formulering udviklet til vækst og udvidelse af humane T-lymfocytter, der anvendes i celleterapier. Dette medium forbedrer celleantal og tidlig hukommelsesfænotype gennem alle vækstfaser.
Advantages:
- Giver forbedret T-celleudvidelse og udtryk af tidlige hukommelsesfænotype-skabere sammenlignet med andre kemisk definerede medier
- Demonstrerer fleksibilitet på tværs af kulturskibe. I både G-Rex™ plade- og rocking-bioreaktorer understøtter den opskalering, samtidig med at den ønskede T-celle-fænotype bevares.
- Udvider både donorer til raske og sygdomsstater
- Understøtter effektiv viral og ikke-viral redigering med nedstrøms udvidelse
- Mindsker risikoen for forurenende stoffer og variation forbundet med animalske materialer
- Understøtter opskalering via større katalogpakker
Funktioner:
- Animal-origin-free (AOF) formulering
- Serumfri—designet uden behov for serum eller serumudskiftning
- Ingen separate komponenter—, ingen grund til at blande basalmedium med supplement for at opnå et komplet medium
- Giver kulturer med høj densitet
- Understøtter aktivering af T-celler ved brug af CTS Dynabeads (begge passive frigivelses-CD3/CD28) (Cat. Nr. 40203D) og aftagelig CD3/CD28 (Kat. nr. A56992))
- Fås i 1 L flaske, 1 L pose, 5 L pose og 10 L pose som valgmuligheder
Øget effektivitet og ensartet ydeevne:
CTS OpTmizer En SFM er en AOF-formulering, der understøtter højtæthedskulturer i statiske og dynamiske kar. Den viser konsekvent ydeevne for T-celle udvidelse med bedre tidlig hukommelsesfænotype i de tidlige stadier.
Forenkle din overgang til klinisk forskning:
(CTS)-porteføljen Gibco Cell Therapy Systems tilbyder et bredt udvalg af produkter til brug i celleterapiapplikationer, herunder medier, reagenser, vækstfaktorer, enzymer, celleselektion/ekspansionsreagenser og enheder. CTS Produkterne leverer:
- Reduceret byrde i kvalificerende reagenser
- Passende analyse- og oprindelsescertifikater tilgængelige
- Bekvem adgang til vores Drug Master File (DMF)
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Serumfri, cGMP |
| Form | Væske |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | 0,2 μm Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Ingen |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød |
| Produktlinje | CTS OpTmizer |
| Mængde | 1 L |
| Format | Flaske |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. ADVARSEL: Ikke beregnet til direkte administration til mennesker eller dyr.