Få mere at vide
Gibco™ CTS™ Opti-MEM™ I Medium
Artikelnummer. 16396572
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16396572 500 ml
16386572 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16396572 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4124802
 Begrænset vare
På lager
Gibco™ CTS Opti-MEM I Medium er et forbedret minimal essential medium (MEM), som anbefales til brug med CTS LV-MAX Transfection Kit som en komplekseringsbuffer.
Gibco™ CTS Opti-MEM I Medium er et forbedret minimalt essentielt medium (MEM), der anbefales til brug med CTS LV-MAX Transfektionskittet som en kompleksationsbuffer. Dette medium indeholder insulin, transferrin, hypoxanthin, thymidin og sporstoffer. Opti-MEM CTS I bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (2,4 g/L) og kræver derfor et miljø på 5 – 10% CO2 for at opretholde fysiologisk pH. Formuleringen af CTS Opti-MEM I er identisk med forskningsgrad I Opti-MEM reduceret serummedium.
CTS Opti-MEM Den er xeno-fri og indeholder menneskelig transferrin.
CTS Opti-MEM I er fremstillet i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR, Part 820, og certificeret til ISO 13485. Drug Master File og Regulatory Support File kan benyttes efter anmodning.
Specialkonfiguration og emballage kan købes efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Virale produktionsceller
Celletype HEK293
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Form Væske
Produkttype Minimum Essential Medium (MEM)
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Transferrin (rekombinant), Hypoxanthin, Thymidin, Sporelementer
Til brug med (applikation) LV Produktion
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Flaske
Formulering Natriumbicarbonat-buffersystem (2,4 g/L)
Indhold og opbevaring 500 ml flaske. Opbevares ved 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys.
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. ADVARSEL: Ikke beregnet til direkte administration til mennesker eller dyr.