Få mere at vide
Gibco™ CTS™ Opti-MEM™ I Medium
Beskrivelse
Gibco CTS Opti-MEM I Medium er et forbedret minimalt essentielt medium (MEM), der anbefales til brug med CTS LV-MAX Transfektionssæt som kompleksdannelsesbuffer. Dette medium indeholder insulin, transferrin, hypoxanthin, thymidin og sporstoffer. CTS Opti-MEM Jeg bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,4 g/L), og kræver derfor et miljø på 5 –10 % CO2 for at opretholde fysiologisk pH. Formuleringen af CTS Opti-MEM Jeg er identisk med research-grade Opti-MEM I Reduceret Serum Medium.
CTS Opti-MEM I er xeno-fri og indeholder human transferrin.
CTS Opti-MEM I er fremstillet i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR, Part 820, og certificeret til ISO 13485. Drug Master File og Regulatory Support File tilgængelig efter anmodning.
Brugerdefineret konfiguration og emballage tilgængelig efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Virale produktionsceller |
| Celletype | HEK293 |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Form | Væske |
| Produkttype | Minimum Essential Medium (MEM) |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Til brug med (applikation) | LV Produktion |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820 |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.