Få mere at vide
Gibco™ CTS™ NK-Xpander™ Medium
Beskrivelse
Gibco CTS NK-Xpander Medium is specifically formulated for superior expansion of human natural killer (hNK) cells for cell therapy applications. When hNK cells are enriched from human peripheral blood mononuclear cells (hPBMCs) and expanded in a feeder-free system using CTS NK-Xpander Medium supplemented with 5% hAB serum and 500U/mL IL-2, ≥90% of the hNK cells generated maintain CD56+/CD16+/CD3- surface marker expression. Furthermore, such hNK cells demonstrate degranulation and killing of K562 cancer cells when expanded in CTS NK-Xpander Medium.
Gibco CTS NK-Xpander Medium er specifikt formuleret til overlegen udvidelse af humane naturlige dræberceller (hNK) til celleterapiapplikationer. Når hNK-celler beriges fra humane perifere mononukleære blodceller (hPBMC'er) og udvides i et feeder-frit system ved hjælp af CTS NK-Xpander Medium suppleret med 5% hAB-serum og 500U/mL IL-2,≥ 90 % af de genererede hNK-celler opretholder CD56+/CD16+/CD3- overflademarkørekspression. Endvidere demonstrerer sådanne hNK-celler degranulering og drab af K562-cancerceller.
Overlegent udvidelsespotentiale
CTS NK-Xpander Medium er i stand til at producere et højt udbytte af hNK-celler uden behov for feeder-celler, hvilket giver robust udvidelse af berigede hNK-celler fra hPBMC'er fra kvalificerede donorer på dag 14 til 15 versus andre mediemuligheder. Celler opretholder CD56+/CD16+/CD3- overflademarkørekspression og demonstrerer cytolytiske evner.
Fremstillet til celleterapiapplikationer
CTS NK-Xpander Medium er fremstillet uden cytokiner og vækstfaktorer for at tillade fleksibilitet med hensyn til påtænkt anvendelse. Mediet omfatter ikke komponenter fra mennesker eller dyr; dog anbefales tilskud med hAB serum for de bedste resultater.
CTS kvalitet
Gibco CTS produkter følger USP < 1043>hjælpematerialer til celle-, gen- og vævsmanipulerede produkter inden for de ansvarsområder, der gælder for en leverandør.* Dokumentation såsom specifikke tilsigtede brugserklæringer, fuld dokumentationssporbarhed og nem adgang til vores Drug Master File (DMF) er tilgængelig for at understøtte din lovpligtige ansøgning.
Produkterne fremstilles på et sted, der bruger metoder og kontroller, der er i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485-certificeret.
Kompatibilitet med lukket system
CTS NK-Xpander Medium er tilgængelig i 500-ml-flaske- og 5-L-pose-formater til bekvem procesudvikling og opskalering af lukket-systemproduktion. 5-L bioprocesbeholderkammeret er konstrueret af Aegis 5-14 film og inkluderer steril, svejsbar DEHP-fri PVC slange med Luer lock og C-Flex™ rør med MPC hurtig forbindelse, der giver alsidige tilslutningsmuligheder til din fremstillingsproces, herunder kompatibilitet med CTS Rotea Modstrøms centrifugeringssystem.
*Andre aspekter af USP < 1043> vil være slutbrugerens ansvar at vurdere. Thermo Fisher Scientific ikke kan opfylde USP < 1043> med hensyn til anvendelse og terapispecifikke aspekter (f.eks. resterende vurdering og fjernelse af AM).
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Natural Killer (NK) celler |
| Form | Væske |
| Produkttype | Cellekulturmedium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Til brug med (applikation) | Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820 |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Basal: Ambient Supplement: Tøris |
| Format | Flaske |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.