Få mere at vide
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium
Artikelnummer. p-8750013
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16356572 1 l -
16366572 10 l -
16376572 20 l -
17133189 6 x 1 l Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16356572 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4124001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco CTS LV-MAX Produktionsmedium er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium valideret til rekombinant lentiviral vektorproduktion.
Gibco CTS LV-MAX Produktionsmedium er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium valideret til rekombinant lentiviral vektorproduktion. Ud over at understøtte suspensionskulturer med høj celletæthed af CTS Virale produktionsceller (HEK293F-afledte celler), dette medium er velegnet til præklinisk, klinisk og kommerciel transient transfektion og lentiviral produktion, når det bruges sammen med CTS LV-MAX Transfektionssæt. CTS LV-MAX Produktionsmediet gennemgår strenge QC-tests for at sikre, at det er passende til fremstilling af celle- og genterapiapplikationer.
CTS LV-MAX Produktionsmedium kan være anvendeligt til anden rekombinant viral vektorproduktion, der anvender et HEK293-medium.
CTS LV-MAX Produktionsmedium funktioner omfatter:
  • Understøtter CTS Virale produktionsceller for at opnå tætheder på over 1 x 10 7 celler/ml med minimal celleklumpning
  • Muliggør høje virale titere på op til 1 x 10 8 TU/mL (ukoncentrerede lentivirale vektorer –GFP)
  • Skalerbar protokol til 96-dybe brøndblokke, kolber og bioreaktorer
  • Reguleringskompatibelt medium fremstillet i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR, Part 820, og certificeret til ISO 13485. Drug Master File og Regulatory Support File tilgængelig efter anmodning.
CTS LV-MAX Produktionsmediet er formuleret med GlutaMAX-I reagens. Den er klar til brug, uden behov for supplement. Den kemisk definerede formulering resulterer i høj reproducerbarhed og pålidelighed fra parti til parti. Mediet indeholder ingen komponenter fra mennesker eller dyr. Det anbefales ikke til adhærente cellekulturer. Formuleringen af dette produkt er identisk med forskningskvalitet LV-MAX Produktionsmedium, men CTS LV-MAX Produktionsmedium er valideret til kliniske og kommercielle terapeutiske applikationer.
Brugerdefineret konfiguration og emballage tilgængelig efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Virale produktionsceller
Celletype HEK293
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Form Væske
Produkttype LV Produktionsmedium
Sterilitet Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) LV Produktion
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Flaske
Indhold og opbevaring 1 L flaske. Opbevares ved 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys.
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.