Få mere at vide
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium
Beskrivelse
Gibco™ CTS LV-MAX Produktionsmediet er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium, valideret til produktion af rekombinant lentivirale vektorer. Ud over at understøtte høj-celledensitets-suspensionskulturer af CTS virale produktionsceller (HEK293F-afledte celler) er dette medium egnet til præklinisk, klinisk og kommerciel transienten transfektion og lentiviral produktion, når det bruges sammen med transfektionskittet CTS LV-MAX . CTS LV-MAX Produktionsmediet gennemgår streng kvalitetskontroltest for at sikre, at det er egnet til fremstilling af celle- og genterapiapplikationer.
CTS LV-MAX Produktionsmediet kan være anvendeligt til anden rekombinant viral vektorproduktion, der bruger et HEK293-medium.
Gibco CTS LV-MAX Produktionsmedium er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium valideret til rekombinant lentiviral vektorproduktion. Ud over at understøtte suspensionskulturer med høj celletæthed af CTS Virale produktionsceller (HEK293F-afledte celler), dette medium er velegnet til præklinisk, klinisk og kommerciel transient transfektion og lentiviral produktion, når det bruges sammen med CTS LV-MAX Transfektionssæt. CTS LV-MAX Produktionsmediet gennemgår strenge QC-tests for at sikre, at det er passende til fremstilling af celle- og genterapiapplikationer.
CTS LV-MAX Produktionsmedium kan være anvendeligt til anden rekombinant viral vektorproduktion, der anvender et HEK293-medium.
CTS LV-MAX Produktionsmedium funktioner omfatter:
- Understøtter CTS Virale produktionsceller for at opnå tætheder på over 1 x 10 7 celler/ml med minimal celleklumpning
- Muliggør høje virale titere på op til 1 x 10 8 TU/mL (ukoncentrerede lentivirale vektorer –GFP)
- Skalerbar protokol til 96-dybe brøndblokke, kolber og bioreaktorer
- Reguleringskompatibelt medium fremstillet i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR, Part 820, og certificeret til ISO 13485. Drug Master File og Regulatory Support File tilgængelig efter anmodning.
CTS LV-MAX Produktionsmediet er formuleret med GlutaMAX-I reagens. Den er klar til brug, uden behov for supplement. Den kemisk definerede formulering resulterer i høj reproducerbarhed og pålidelighed fra parti til parti. Mediet indeholder ingen komponenter fra mennesker eller dyr. Det anbefales ikke til adhærente cellekulturer. Formuleringen af dette produkt er identisk med forskningskvalitet LV-MAX Produktionsmedium, men CTS LV-MAX Produktionsmedium er valideret til kliniske og kommercielle terapeutiske applikationer.
Brugerdefineret konfiguration og emballage tilgængelig efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Virale produktionsceller |
| Celletype | HEK293 |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Form | Væske |
| Produkttype | LV Produktionsmedium |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Til brug med (applikation) | LV Produktion |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820 |
| Mængde | 6 x 1 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. ADVARSEL: Ikke beregnet til direkte administration til mennesker eller dyr.