Få mere at vide
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium
Artikelnummer. 16376572
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16376572 20 l -
16356572 1 l -
16366572 10 l -
17133189 6 x 1 l Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16376572 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4124003
 Begrænset vare
På lager
Gibco™ CTS LV-MAX Produktionsmedium er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium, valideret til produktion af rekombinant lentivirale vektorer.
Gibco™ CTS LV-MAX Produktionsmediet er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium, valideret til produktion af rekombinant lentivirale vektorer. Ud over at understøtte høj-celledensitets-suspensionskulturer af CTS virale produktionsceller (HEK293F-afledte celler) er dette medium egnet til præklinisk, klinisk og kommerciel transienten transfektion og lentiviral produktion, når det bruges sammen med transfektionskittet CTS LV-MAX . CTS LV-MAX Produktionsmediet gennemgår streng kvalitetskontroltest for at sikre, at det er egnet til fremstilling af celle- og genterapiapplikationer.
CTS LV-MAX Produktionsmediet kan være anvendeligt til anden rekombinant viral vektorproduktion, der bruger et HEK293-medium.
CTS LV-MAX Produktionsmediets funktioner inkluderer:
  • Understøtter CTS virale produktionsceller i at opnå tætheder på over 1 x 107 celler/ml med minimal celleklumpning
  • Muliggør høje virale titere på op til 1 x 108 TU/ml (ukoncentrerede lentivirale vektorer GFP –)
  • Skalerbar protokol for 96-dybe brøndblokke, kolber og bioreaktorer
  • Regulatorisk kompatibelt medium fremstillet i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR, Part 820, og certificeret i henhold til ISO 13485. Lægemiddelmasterfil og regulatorisk støttefil kan fås efter anmodning.
CTS LV-MAX Produktionsmediet er formuleret med GlutaMAX-I reagens. Det er klar til brug uden behov for supplement. Den kemisk definerede formulering resulterer i høj reproducerbarhed og lot-til-lot-pålidelighed. Mediet indeholder ingen komponenter fra menneskelig eller animalsk oprindelse. Det anbefales ikke til adherente cellekulturer. Formuleringen af dette produkt er identisk med forskningskvalitetsproduktionsmedium LV-MAX , men CTS LV-MAX produktionsmediet er valideret til kliniske og kommercielle terapeutiske anvendelser.
Specialkonfiguration og emballage kan købes efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Virale produktionsceller
Celletype HEK293
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Form Væske
Produkttype LV Produktionsmedium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX
Til brug med (applikation) LV Produktion
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 20 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format BPC
Indhold og opbevaring 20 L pose. Opbevares ved 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys.
Kultur Type Suspensionscellekultur
Udtrykssystem Pattedyr
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. ADVARSEL: Ikke beregnet til direkte administration til mennesker eller dyr.