Få mere at vide
Gibco™ CTS™ KnockOut™ DMEM
Beskrivelse
Gibco CTS KnockOut D-MEM is a basal medium that supports the growth of undifferentiated human embryonic (hESCs) and induced pluripotent stem cells (hiPSCs) and contains no L-glutamine. The osmolarity is optimized to approximate that of mouse embryonic tissue.
KnockOut D-MEM CTS™ er et basalt medium optimeret til vækst af udifferentierede af humane embryonale og inducerede pluripotente stamceller. De Gibco™ CTS™ produktlinje giver dig mulighed for at reducere din byrde i kvalificerende reagenser under din overgang fra forskningsapplikationer til kliniske applikationer.
- Defineret D-MEM for hESC/iPSC stamcellekultur.
- Osmolaritet optimeret til vækst af udifferentieret hESC og iPSC.
- Gibco™ KnockOut DMEM CTS™ sætter dig i stand til at reducere din byrde i kvalificerende reagenser under din overgang fra forskning til kliniske applikationer.
KnockOut D-MEM CTS™ er et basalt medium optimeret til vækst af udifferentierede af humane embryonale og inducerede pluripotente stamceller. Osmolariteten er optimeret til at tilnærme osmolariteten for museembryonalt væv. Indeholder ingen L-Glutamin.
Gibco™ CTS™ produkter er af høj kvalitet og leveres med harmoniseret dokumentation såsom analysecertifikater, oprindelsescertifikater og adgang til autorisationsbreve for vores Drug Master Files, alt efter hvad der er relevant. De Gibco™ CTS™ produktlinje giver dig mulighed for at reducere din byrde i kvalificerende reagenser under din overgang fra forskningsapplikationer til kliniske applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er) |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Form | Væske |
| Produkttype | Cellekulturmedium |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Til brug med (applikation) | Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820 |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Format | Flaske |
| Vis mere |