Beskrivelse
CTS Immuncelle-serumerstatning (SR) er en defineret xeno-fri formulering designet til at understøtte in vitro-udvidelse af humane immunceller. Det tilsættes som serumsubstitut til et basalt cellekulturmedium såsom CTS OpTmizer T-celleudvidelse, SFM eller CTS AIM V medium til udvidelse af humane immunceller som T-celler, dendritiske celler og makrofager.
Serumerstatning
Menneskeligt serum, en nøglekomponent i mange immuncellekulturprotokoller, er dyrt, iboende variabelt og kræver omfattende sikkerhedstest før brug ved fremstilling af et cGMP-kompatibelt adoptivt celleterapiprodukt. CTS Immune Cell SR blev udviklet for at levere et serumfrit, xenofrit komplet medium, der ville minimere forsynings- og sikkerhedsrisici forbundet med menneskeligt serum.
CTS Immune Cell SR er en defineret og robust formulering, der kan erstatte tilskud med humant serum i flere forskellige basemedier uden at gå på kompromis med cellernes ydeevne. Det eliminerer tid og omkostninger ved at kvalificere menneskeligt serum, hvilket muliggør en gnidningsfri overgang fra forskning til kliniske anvendelser.
Immuncelle-kvalificeret
CTS immuncelle SR understøtter tilsvarende eller forbedrede resultater for flere immuncelletyper (T-celler, dendritiske celler, makrofager), når den anvendes i samme koncentration som humant serum.
Closed workflow-kompatibel
CTS immuncelle SR fås i flaske- og bioprocesbeholderformater. Bioprocesbeholderens kammer er konstrueret af Aegis 5-14 film. Alsidige forbindelsesmuligheder muliggør integration i din lukkede proces.
CTS kvalitetsprodukter
Gibco CTS fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, som overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485-certificerede. Gibco CTS Produkterne følger USP 'supplerende materialer til celle-, gen- og vævs-engineered produkter' inden for de ansvarsområder, der gælder for en leverandør. *
Ledsaget af dokumentation til støtte for din regulatoriske
indberetning Specifikke erklæringer om tiltænkt brug, fuld dokumentation, sporbarhed og adgang til vores Drug Master File (DMF) er tilgængelig.
*Andre aspekter af USP vil være slutbrugerens ansvar for at vurdere. Thermo Fisher Scientific kan ikke opfylde USP med hensyn til anvendelse og terapispecifikke aspekter (f.eks. residual vurdering og fjernelse af det supplerende materiale).
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Menneskelige immunceller |
| Klassifikation | Xeno-fri |
| Form | Frosset |
| Produkttype | Serumudskiftning |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | 0,2 μm Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Ingen |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Til brug med (applikation) | Forskning, udvikling og produktion af celle- og genterapi |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.