Få mere at vide
Gibco™ CTS™ GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105788
Mængde:
100 ml
Format:
Flaske
Taske - BioProcess Container (BPC )
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 10860311
Brand: Gibco™ A1286001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CTS™ GlutaMAX™ Supplement er et animalsk oprindelsesfrit (AOF) dipeptidalternativ til L-glutamin, med øget stabilitet, der forbedrer cellesundheden. CTS™ GlutaMAX™ Supplement kan anvendes som en direkte erstatning for L-glutamin i ækvimolære koncentrationer i pattedyr- og stamcellekulturer med minimal eller ingen tilpasning.
CTS GlutaMAX Supplement er et animalsk oprindelsesfrit (AOF) dipeptidalternativ til L-glutamin, med øget stabilitet, der forbedrer cellesundheden. CTS GlutaMAX Supplement kan bruges som en direkte erstatning for L-glutamin i ækvimolære koncentrationer i pattedyr- og stamcellekulturer med minimal eller ingen tilpasning.
Gibco CTS produkter er designet til brug ved fremstilling af celle- eller genprodukter, der understøtter din overgang fra forskning til kliniske applikationer.
Sammenlignet med L-glutamin, CTS GlutaMAX supplement:
  • Minimerer ophobning af giftig ammoniak - I modsætning til L-glutamin, CTS GlutaMAX Supplement nedbrydes ikke spontant og danner ammoniak. Dette forhindrer affaldsopbygning og opretholder en frisk forsyning af L-glutamin under langtidsdyrkning.
  • Forbedrer væksteffektivitet og ydeevne af pattedyrcellekulturer - Lavere niveauer af ammoniak resulterer i forbedret cellelevedygtighed. Derudover er dyrkningsforholdene mere kontrollerede på grund af den konsekvente koncentration af CTS GlutaMAX Tilskud, der ikke er muligt med L-glutamin.
  • Forbliver stabil over en lang række temperaturer - CTS GlutaMAX Supplement bevarer fuld funktionalitet ved stuetemperatur eller 2 til 8 C, °for bekvem opbevaring og håndtering.
Kompatible med lukkede systemer
Denne størrelse på CTS GlutaMAX Supplement leveres i bioprocesbeholderformat med kammeret konstrueret af Aegis 5-14 film. Steril, svejsbar C-Flex™ slanger med hun-luer-lås giver alsidige tilslutningsmuligheder til integration i en lukket system-fremstillingsproces.
CTS kvalitet
De Gibco CTS produktlinje giver dig mulighed for at reducere din byrde i kvalificerende reagenser under din overgang fra forskning til kliniske applikationer.
Produkterne fremstilles på et sted, der bruger metoder og kontroller, der er i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485- og ISO 9001 til certificeret. Gibco CTS produkter følger USP < 1043>hjælpematerialer til celle-, gen- og vævsfremstillede produkter inden for de ansvarsområder, der gælder for en leverandør.
Gibco CTS produkter er af høj kvalitet og leveres med harmoniseret dokumentation såsom analysecertifikater, oprindelsescertifikater og nem adgang til vores lægemiddelmasterfil (DMF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: Rumtemperatur
Celletype Kultur af pattedyr og stamceller
Klassifikation Xeno-fri
Koncentration 100X
Form Væske
Produkttype Supplement
Sterilitet Sterilt filtreret
Format Flaske
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.