Få mere at vide
Gibco™ CTS™ Essential 6™ Medium
Artikelnummer. 16316592
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16316592 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 16316592 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4238501
 Begrænset vare
På lager
CTS Essential 6 Medium er et cGMP-fremstillet, xeno-frit, feeder-frit medium, der understøtter omprogrammering af somatiske celler og den spontane eller dirigerede differentiering af humane pluripotente stamceller (PSC'er).
CTS Essential 6 Medium er et cGMP-fremstillet, xenofrit, feeder-frit medium, der understøtter omprogrammering af somatiske celler og spontan eller rettet differentiering af humane pluripotente stamceller (PSC'er). Formuleringen er baseret på et medium, der oprindeligt blev udviklet af Guokai Chen m.fl. i James Thomson ' laboratorium (1). Med kun seks essentielle komponenter CTS Essential 6 hjælper Medium med at minimere variation. For at fuldende din PSC-arbejdsgang med et matchende kulturmedium til vækst og udvidelse af PSC'er, brug CTS Essential 8 Medium.
CTS Essential 6 Medium:
  • Tilbyder et fleksibelt format, der passer til forskellige anvendelser
  • Faciliterer regulatoriske indsendelser gennem cGMP-produktion og tilgængelighed af dokumentation
  • Forenkler overgangen fra laboratoriet til klinikken gennem direkte udskiftning af RUO Essential 6 Medium
Tilbyder et fleksibelt format
CTS Essential 6 Medium passer til forskellige anvendelser og forskellige celletyper. Den indeholder ikke bFGF eller TGFβ og kan derfor understøtte dannelsen af embryoidlegemer. Dette medium kan understøtte målrettet differentiering af forskellige celletyper og somatisk celleomprogrammering ved hjælp af forskellige metoder.
Faciliterer regulatoriske indsendelser
CTS Essential 6 Medium fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, der overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssted er ISO 13485-certificeret. Fuld dokumentation, sporbarhed og nem adgang til vores Drug Master File (DMF) er tilgængelig for CTS Essential 6 Medium.
Forenkler overgangen fra laboratoriet til klinikken
CTS Essential 6 Medium indeholder de samme seks essentielle komponenter som RUO Essential 6 Medium, og med sin cGMP-fremstillingsproces hjælper denne fuldt definerede formulering med at minimere variation. Ligesom RUO Essential 6 Medium CTS Essential 6 indeholder Medium hverken bFGF eller TGF-beta, som hæmmer differentiering og påvirker omprogrammeringseffektiviteten negativt. Med sin ekstra sikkerhedstestning, inklusive adventitious stoffer, CTS Essential 6 muliggør Medium en glidende overgang fra RUO Essential 6 Medium.
Kommercialiseret i partnerskab med Cellular Dynamics International.
Referencematerialer
1. Chen G, Gulbranson DR, Hou Z, Bolin JM, Ruotti V, Probasco MD, Smuga-Otto K, Howden SE, Diol NR, Propson NE, Wagner R, Lee GO, Antosiewicz-Bourget J, Teng JM, Thomson JA. Kemisk definerede betingelser for human iPSC-udledning og kultur. Nat-metoder. 2011 8(5):424-9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Xeno-fri
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedium
Sterilitet Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Flaske
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8°C og beskyttes mod lys.
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.