Få mere at vide
Gibco™ CTS™ DPBS, uden calciumchlorid, uden magnesiumchlorid
Artikelnummer. 17195144
Skift visning
Mængde:
1 l
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17195144 2 l -
10368939 1 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17195144 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1285602
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco Cell Therapy Systems (CTS ) DPBS er den klassiske Dulbeccos fosfatpufret saltvand. Denne særlige formulering mangler calcium, magnesium og phenolrødt.
Gibco Cell Therapy Systems (CTS ) DPBS er den klassiske Dulbeccos fosfatpufret saltvand. Denne særlige formulering mangler calcium, magnesium og phenolrødt.
CTS DPBS er fremstillet i cGMP, ISO-certificerede faciliteter for at sikre kvaliteten og konsistensen for reproducerbare resultater hver dag. Tests omfatter osmolalitet, pH, stabilitet og fravær af bakteriel/svampekontamination og endotoksin.
Gibco CTS produkter er af høj kvalitet og leveres med harmoniseret dokumentation såsom analysecertifikater, oprindelsescertifikater og adgang til autorisationsbreve for vores Drug Master Files, alt efter hvad der er relevant. De CTS produktlinje giver dig mulighed for at reducere din byrde, når du kvalificerer reagenser under din overgang fra forskning til kliniske applikationer.
Kompatible lukkede systemer
Denne CTS DPBS leveres i bioprocesbeholderformat med et kammer konstrueret af Aegis 5-14 film. Den sterile, svejsbare DEPH-fri PVC slange med Luer lock og C-Flex™ rør med MPC hurtig forbindelse giver alsidige tilslutningsmuligheder til fremstillingsprocesser i lukkede systemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DPBS
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Forskning, udvikling og produktion af celle- og genterapi
Fysisk form Væske
Mængde 2 l
Løsningstype Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning
Emballage Taske
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer Ingen Calcium, Intet Magnesium
Fremstillingskvalitet ISO13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR820