Få mere at vide
Gibco™ CTS™ DPBS, calcium, magnesium
Beskrivelse
Gibco Cell Therapy Systems DPBS CTS er den klassiske Dulbecco's Phosphate Buffered Saline som indeholder calcium, magnesium men ingen phenolrød.
Gibco DPBS CTS er fremstillet i state-of-the-art cGMP, ISO certificerede faciliteter til at hjælpe med at sikre den højeste kvalitet og konsistens for reproducerbare resultater hver dag. Tests omfatter osmolalitet, pH, stabilitet, fravær af bakterie- og svampekontamination og endotoksintest.
Gibco CTS produkter er af høj kvalitet og leveres med harmoniseret dokumentation såsom analysecertifikater, oprindelsescertifikater og adgang til autorisationsbreve for vores Drug Master Files, alt efter hvad der er relevant. De Gibco CTS produktlinje giver dig mulighed for at reducere din byrde i kvalificerende reagenser under din overgang fra forskningsapplikationer til kliniske applikationer.
Dette produkt vil have følgende tilsigtede anvendelse, specifik for celleterapimarkedet - til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1000 ml |
| Løsningstype | Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning |
| Emballage | Flaske |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Inkluderer | Calcium og Magnesium |
| Fremstillingskvalitet | ISO13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR820 |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.