Få mere at vide
Gibco™ CTS™ DPBS, calcium, magnesium, poseformat
Beskrivelse
Gibco Cell Therapy Systems (CTS ) DPBS er den klassiske Dulbecco's fosfatbufret saltvand, som er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Denne version indeholder calcium og magnesium, men ingen phenolrød.
CTS kvalitet
Gibco CTS produktlinje giver dig mulighed for at reducere din byrde i kvalificerende reagenser under din overgang fra forskningsapplikationer til kliniske applikationer.
Produkterne fremstilles på et sted, der bruger metoder og kontroller, der er i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485– og ISO 9001 –certificeret. Gibco CTS produkter følger USP ''hjælpematerialer til celle-, gen- og vævsfremstillede produkter'' inden for de ansvarsområder, der gælder for en leverandør.
Gibco CTS produkter er af høj kvalitet og leveres med harmoniseret dokumentation såsom analysecertifikater, oprindelsescertifikater og nem adgang til vores lægemiddelmasterfil (DMF).
Lukkede systemer kompatible Dette
CTS DPBS (Kat. Nr. A4737901, 2 L) leveres i bioprocesbeholderformat med et kammer konstrueret af Aegis 5-14 film. Den sterile, svejsbare DEPH-fri PVC slange med Luer lock og C-Flex™ rør med MPC hurtig forbindelse giver alsidige tilslutningsmuligheder til fremstillingsprocesser i lukkede systemer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2 l |
| Løsningstype | Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning |
| Emballage | BioProcess Container |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Inkluderer | Calcium og Magnesium |
| Fremstillingskvalitet | ISO13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR820 |