Få mere at vide
Gibco™ CTS™ Aftagelig Dynabeads™ CD3/CD28 sæt
Beskrivelse
De Gibco CTS Aftagelig Dynabeads CD3/CD28 Kit er beregnet til ex vivo isolering og aktivering af T-celler i en samtidig et-trins mekanisme. Som en del af en næste generations platform er dette tilbud den første cGMP-celleselektionsteknologi, der har en aktiv frigivelsesmekanisme til procesudvikling, kliniske forsøg og kommerciel fremstillingsbrug.
Funktioner af CTS Aftagelig Dynabeads CD3/CD28 Kit inkluderer:
•Giver brugerne procesfleksibilitet ved at tillade aktiv frigivelse af perler fra målceller til enhver tid
• Optimerer målcellens renhed, udbytte, aktiveringsprofil og ønsket fænotype takket være den aktive frigivelsesmekanisme, der giver brugerne mere kontrol
• Giver en automationsvenlig løsning ved at arbejde direkte med CTS DynaCellect Magnetisk separationssystem
• Muliggør ensartet ydeevne i lyset af biologisk variabilitet inden for processer
• Er velegnet til både autologe og allogene celleterapi fremstillingsprocesser
Belagt med camelid-afledte enkelt-domæne VHH-antistoffer, der er målrettet mod CD3- og CD28-celleoverflademarkører, disse Dynabeads magnetiske perler giver både de primære og co-stimulerende signaler, der er nødvendige for aktivering og udvidelse af T-celler. En medfølgende frigivelsesbuffer i sættet har en aktiv bestanddel, biotin, der kompetitivt fortrænger et biotinderivat på overfladen af perlerne. Denne proprietære mekanisme giver brugerne mulighed for at opnå aktiv frigivelse af perlerne fra målceller til enhver tid i deres proces.
Baseret på et anbefalet 3-til-1 perle-til-målcelle-forhold (ikke totalt antal kerneceller), kan den mindre kitstørrelse teoretisk isolere og aktivere op til 1,33 x 10 9 T-celler. Den større kitstørrelse kan teoretisk isolere og aktivere op til det dobbelte af antallet af celler.
De CTS Aftagelig Dynabeads CD3/CD28-sættet inkluderer også Drug Master Files (DMF'er) for hver af dets komponenter for at understøtte krydsreferencer i regulatoriske indsendelser forud for kliniske forsøg og kommerciel fremstillingsbrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •2 x 10 ml CTS Aftagelig Dynabeads CD3/CD28 (2 hætteglas) • 750 ml CTS Aftagelig Dynabeads Frigivelsesbuffer (1 bioprocesbeholder) Opbevares ved 2-8 °C. |
| Farve | Brun |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Celleisolerings- og aktiveringsreagens |
| Mængde | Stort sæt |
| Diameter (metrisk) | 4,5 mikron |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.