Få mere at vide
Gibco™ B-27™ Tillæg, XenoFree
Beskrivelse
B-27 Tillæg XenoFree er baseret på klassikeren B-27 Supplerende formulering og indeholder ingen animalske komponenter på det primære komponentniveau. Designet med den translationelle stamcelleforsker i tankerne, B-27 Supplement XenoFree kan bruges til at understøtte induktion af humane neurale stamceller (hNSC'er) fra pluripotente stamceller (PSC'er), udvidelse af hNSC'er, differentiering af hNSC'er og vedligeholdelse af modne differentierede neuroner i kultur.
Kvalitet
B-27 Supplement XenoFree er fremstillet på et sted, der bruger metoder og kontroller, der er i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485– og ISO 9001 –certificeret.
Formuleret xeno-fri
Præparatet indeholder ingen animalske komponenter på det primære komponentniveau.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -20 °C) og beskyttes mod lys. |
| Celletype | Neurale celler |
| Klassifikation | Serumfri |
| Koncentration | 50 X |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Supplement til cellekultur |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| pH | 6 til 8 |
| Vis mere |