Få mere at vide
Gibco™ CTS™ B-27™ Kosttilskud, XenoFree, minus vitamin A (50X)
Beskrivelse
Gibco CTS B-27 Supplement, XenoFree, minus vitamin A, er et cGMP-produceret, serumfrit tilskud designet til at opfylde de regulatoriske krav til celleterapiproduktion. Den understøtter vækst og differentiering af en række celletyper afledt af pluripotente stamceller (PSC'er). Fraværet af vitamin A gør denne formulering ideel til dyrkning og udvidelse af neurale forløbere og stamceller uden at inducere differentiering, indtil det er ønsket.
CTS Kvalitet
Gibco CTS produkterne fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, som overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485 – og ISO 9001 –certificerede.
Ledsaget af dokumentation, der understøtter din regulatoriske indberetning
- Adgang til vores Drug Master File (DMF) eller Regulatory Support File (RSF)
- Sporbarhedsdokumentation—Oprindelsescertifikat, Analysecertifikat og sikkerhedsdatablad
Reduceret risiko fra animalske materialer og menneskeskabte komponenter
CTS B-27 Kosttilskuddet XenoFree, minus vitamin A, er formuleret med menneskeskabte komponenter og AOF rekombinante komponenter. For at hjælpe med at reducere risikoen for virusrensning er brugen af menneskebaserede komponenter blevet minimeret, og humanafledte komponenter er begrænset til materialer, der opfylder lovgivningsmæssige standarder for donorkvalifikation, viral testning og virusinaktivering.
CTS B-27 Tilskuddet XenoFree, minus vitamin A, blev specifikt designet til brug i celleterapi ved at foretage målrettede ændringer af det klassiske serumfrie B-27 tilskud. CTS B-27 Tilskuddet XenoFree, minus vitamin A, understøtter robust vækst, udvidelse og differentiering af stamceller, hvilket gør det til et værdifuldt supplement til enhver celleterapiprotokol, hvor cGMP-standarder er nødvendige.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -5 °C til -20 °C og beskyttes mod lys. |
| Klassifikation | Serumfri, Xeno-fri |
| Koncentration | 50X |
| Kultur Type | Celler afledt af pluripotente stamceller (PSC'er) |
| Form | Væske |
| Produkttype | Supplement til cellekultur |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Til brug med (applikation) | Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820 |
| Mængde | 10 ml |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.