Få mere at vide
Gibco™ CTS™ B-27™ Supplement XenoFree minus Insulin (50X)
Beskrivelse
CTS B-27 Supplement XenoFree minus Insulin er baseret på den klassiske serumfri B-27 supplement og designet til at hjælpe med at opfylde regulatoriske krav til fremstilling af celleterapi. Det understøtter vækst og differentiering af en række celletyper afledt af pluripotente stamceller (PSC'er). Fraværet af insulin gør denne formulering ideel til udledning af cardiomyocytter og mesodermale celler eller dyrkning af PSC-afledte celler, hvor tilstedeværelsen af insulin forårsager interferens.
CTS kvalitet
Gibco CTS produkter fremstilles på et sted, der bruger metoder og kontroller, der er i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485– og ISO 9001 –certificeret.
Ledsaget af dokumentation til støtte for din lovpligtige ansøgning
- Adgang til vores Drug Master File (DMF) eller Regulatory Support File (RSF)
- Sporbarhedsdokumentation —Oprindelsescertifikat, analysecertifikat og sikkerhedsdatablad
Reduceret risiko fra materialer af animalsk oprindelse og menneskeskabte komponenter
CTS B-27 Supplement XenoFree minus Insulin er formuleret med kun AOF rekombinante komponenter og humant afledte komponenter. For at hjælpe med at reducere risici for viral clearance er brugen af human-afledte komponenter blevet minimeret, og human-afledte komponenter er begrænset til materialer, der hjælper med at opfylde regulatoriske standarder for donorkvalificering, viral testning og viral inaktivering.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -5 °C til -20 °C og beskyttes mod lys. |
| Klassifikation | Serumfri, Xeno-fri |
| Koncentration | 50X |
| Kultur Type | Celler afledt af pluripotente stamceller (PSC'er) |
| Form | Væske |
| Produkttype | Supplement til cellekultur |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Til brug med (applikation) | Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820 |
| Mængde | 10 ml |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.