Få mere at vide
Gibco™ CTS™ AIM V™ SFM
Artikelnummer. p-7182845
Mængde:
1 l
10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
Artikelnummer. 12083609
Brand: Gibco™ 0870112BK
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco CTS AIM V SFM (Therapeutic Grade) er det første kommercielt tilgængelige, definerede, serumfrie medium (SFM) til proliferation og/eller manipulation af T-celler og dendritiske celler fremstillet i overensstemmelse med cGMP.
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V SFM is a defined, serum-free medium specifically designed for the proliferation and/or manipulation of T cells, dendritic cells, and other immune cells that is manufactured in compliance with current Good Manufacturing Practice (cGMP) standards.
Gibco CTS AIM V SFM (Therapeutic Grade) er det første kommercielt tilgængelige, definerede, serumfrie medium (SFM) til proliferation og/eller manipulation af T-celler og dendritiske celler fremstillet i overensstemmelse med cGMP. Den indeholder L-glutamin, 50μ g/ml streptomycinsulfat og 10μ g/ml gentamicinsulfat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Monocytter, Dendritiske celler, T-celler, Hybridomer, PBMC'er, Fibroblaster, Makrofager, Myelomceller, Lymfocytter
Klassifikation Animalsk oprindelse
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 10 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format BPC
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8°C og beskyttes mod lys.
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.