Få mere at vide
Gibco™ CTS™ AIM-V™ Medium, uden phenolrød, uden antibiotika
Artikelnummer. 15980503
Skift visning
Mængde:
1 l
2 l
10 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15980503 10 l Hver
15824058 1 l 1 L
17105154 2 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15980503 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3830802
Gibco Cell Therapy Systems (CTS ) AIM-V Medium er det første kommercielt tilgængelige, definerede, serumfrie medium (SFM) til proliferation og/eller manipulation af T-celler og dendritiske celler fremstillet i overensstemmelse med cGMP.
Gibco Cell Therapy Systems (CTS ) AIM-V Medium er det første kommercielt tilgængelige, definerede, serumfrie medium (SFM) til proliferation og/eller manipulation af T-celler og dendritiske celler fremstillet i overensstemmelse med cGMP. Det indeholder L-glutamin, men phenolrødt, gentamicinsulfat og streptomycinsulfat er blevet fjernet for at opfylde globale regulatoriske krav til hjælpematerialer, der anvendes til fremstilling af celleterapi.
CTS AIM-V Medium kan suppleres med menneske AB serum eller CTS Immuncelle SR og forskellige cytokiner eller vækstfaktorer afhængigt af anvendelsen.
  • cGMP fremstillet i overensstemmelse med 21 CFR del 820
  • Understøtter udvidelse af humane perifere blod-T-celler inklusive CAR T-celler
  • Understøtter udvidelse af aktiverede humane dendritiske celler og andre immunceller
  • Dokumenteret klinisk brug som hjælpereagens i Provenge™ (sipuleucel-T), den første terapeutiske cancervaccine godkendt af FDA (1)
  • Overholdelse af leverandørrelaterede ansvarsområder USP < 1043>*
Kompatible lukkede systemer
For nemheds skyld, CTS AIM-V Medium er tilgængelig i tre formater: en 1000-ml flaske til små brugere, en 10-L pose til større volumen brugere og en 2-L bioprocesbeholder designet til brugere, der er interesseret i et lukket system workflow. De BPC kammeret er konstrueret af Aegis 5-14 film og inkluderer steril, svejsbar DEPH-fri PVC slange med Luer lock og C-Flex™ rør med MPC hurtig forbindelse, der giver alsidige tilslutningsmuligheder til din fremstillingsproces.
Forsyningssikkerhed
CTS AIM-V Medium er en defineret serumfri formulering og kan fremstilles i den skala, der kræves for at imødekomme fremtidig klinisk og kommerciel efterspørgsel. Alternative produktionssteder er tilgængelige som yderligere risikoreduktion.
CTS kvalitet
Gibco CTS produkter fremstilles på et sted, der bruger metoder og kontroller, der er i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485-certificeret. Gibco CTS produkter følger USP < 1043> ''hjælpematerialer til celle-, gen- og vævsfremstillede produkter'' inden for de ansvarsområder, der gælder for en leverandør.*
Ledsaget af dokumentation til støtte for din lovpligtige ansøgning
Specifikke erklæringer om tilsigtet brug, fuld dokumentationssporbarhed og bekvem adgang til vores Drug Master File (DMF) er tilgængelige.
Immuncelleapplikationer
CTS AIM-V Medium er citeret i mange peer-reviewede tidsskrifter og bruges i flere kliniske immunceller, såsom aktiverede dendritiske celler. Det understøtter udvidelse af T-celler, T-celle-undergrupper og virus-specifikke T-celler. Mediet kan også bruges til at understøtte naturlige dræberceller kombineret med feeders. Hvert parti CTS AIM-V SFM er prækvalificeret ved hjælp af Jurkat-celler, en udødeliggjort human T-lymfocytlinje, for at sikre ensartet ydeevne.
*Andre aspekter af USP < 1043> vil være slutbrugerens ansvar at vurdere. Thermo Fisher Scientific ikke kan opfylde USP < 1043> med hensyn til anvendelse og terapispecifikke aspekter (f.eks. resterende vurdering og fjernelse af AM).
1. Madan RA , Gulley JL. Sipuleucel-T: varsel om en ny tidsalder af terapeutiske midler til prostatacancer. Ekspert Rev Vacciner. 2011 10(2):141-50.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Monocytter, Dendritiske celler, T-celler, Hybridomer, PBMC'er, Fibroblaster, Makrofager, Myelomceller, Lymfocytter
Klassifikation Animalsk oprindelse
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 10 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format BPC
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8°C og beskyttes mod lys.
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.