Få mere at vide
Beschreibung
Thermo Scientific™ CTP (cytidin 5'-trifosfat), Tris-bufferet, er et ekstremt stabilt nukleotid, tilført som 100 mM vandløsning titreret til pH 7,3-7,5 med Tris-base. Nukleotidet har en renhed på over 99 % og er fri for nukleaseaktiviteter og funktionelt testet i in vitro-transkription.
Funktioner
- Renhed bekræftet af HPLC
- Fri for sporkontaminerende nukleotider er endo-, exodeoxyribonuklease- og ribonukleaseaktiviteter
- Højere in vitro-transkription giver brug af Tris-bufferede NTP'er sammenlignet med NTP'er tititreret med NaOH
- Stabil i 3 år ved -20 °C og efter flere fryse-tø-cyklusser
Applikationer
- In vitro transkription
- RNA-amplifikation
- siRNA-syntese
- aRNA-syntese
Spezifikation
Spezifikation
| Indhold og opbevaring | 100 mM CTP, Tris bufret (0,25 mL) Opbevar kl– 15 til– 25 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Koncentration | 100 mM |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Mængde | 0,25 ml |
| Til brug med (applikation) | in vitro transkription, RNA-amplifikation |
| Form | Væske |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.