Få mere at vide
Invitrogen™ Mus CTLA-4 ELISA Kit
Artikelnummer. 15485243
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15485243
Brand: Invitrogen™ EMCTLA4
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Musen CTLA-4 ELISA kvantificerer Ms CTLA-4 i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms CTLA-4. Metodens princip The Mouse CTLA-4 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
CTLA4 (Cytotoksisk T-lymfocytantigen 4) er en CD28-familie receptor udtrykt på hovedsageligt CD4+ T-celler. Det binder de samme ligander som CD28 (CD80 og CD86 på B-celler og dendritiske celler), men med højere affinitet end CD28. I modsætning til CD28, som forbedrer cellefunktionen, når den bindes samtidig med T-cellereceptoren, hæmmer CTLA4 T-cellen og forhindrer den i at fungere. Intracellulært CTLA4 findes også i regulatoriske T-celler og kan være vigtigt for deres funktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P09793
Analyseområde 4,92 til 1200 pg/ml
Assay følsomhed 5 pg/mL
Kalibreringsområde 5 pg/ml til 1200 pg/ml
Oversigt CTLA-4 ELISA Kit, 96 analyser, 1 sæt, musearter, kemokiner og receptorer Proteinfamilie, immunologisk forskningsdisciplin, enzymforbundet immunosorbentanalyse designet til kvantificering og påvisning af Ctla-4 i prøver, ved hjælp af en mikropladelæser
Detekterbare analytter CTLA-4
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Chemokine& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-1 beta,, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selectin, MCP-, MCP, M, CSF, M, M, 5 MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, PSelectin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, GFVCAM-1.
Substrattype TMB
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 12477
Gen symbol Cd152, Ctla-4, Ly-56
Værtsarter Mus
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym CH29-120A16.2, Cd152, Ctla-4, Ly-56
Mål CTLA-4 (CD152)
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min