Få mere at vide
Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT Headspace sprøjter
Produktkod. 15386209
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
Nålemåler:
23 G
26 G
Model-:
1001 GF
1002 GF
1005 GF
Förpackningsstorlek
Hver
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15386209
missing translation for 'mfr': Hamilton™ 209684
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Fungerer lækagefrit takket være en dynamisk tætning skabt af et fjeder-i-stemplet design. Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI HDHT Headspace-sprøjter har det højdynamiske HD-stempel, som kompenserer for forskellige ekspansionskoefficienter, hvilket skaber en bedre tætning over et større temperaturområde.
  • Virker over et stort temperaturområde op til 200 °C
  • Nålefastgørelsen er kemisk inert, hvilket eliminerer løsnede nåle på grund af kontakt med organiske og klorerede opløsningsmidler
  • Nålefastgørelse minimerer spøgelsestoppe for et bredere udvalg af prøvekomponenter, der skal analyseres
  • Fjeder-i-stemplet design skaber dynamisk tætning mellem stempelspidsen og indersiden af glascylinderen for lækagefri drift
  • Fås i volumener fra 1 til 5 ml
Specifikationer
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Nålemåler 26 G
Diameter (engelsk) indre nål 0,0102 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.26 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0187 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 50.8 mm
Produkttype Gastæt, Headspace-sprøjte
Maks. Tryk 29 psig (2 bar)
Maks. Temperatur (engelsk) 392 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (engelsk) 68 °F
Model- 1002 GF
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 2,5 ml
Nålespids stil 5
Til brug med (udstyr) CTC LEAP CombiPAL Autosampler
Tilslutningstype Limfri
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.