Få mere at vide
Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT Headspace sprøjter
Volumen (metrisk):
1 mL
2.5 mL
5 mL
Nålemåler:
23 G
26 G
Model-:
1001 GF
1002 GF
1005 GF
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Virker over et stort temperaturområde op til 200 °C
- Nålefastgørelsen er kemisk inert, hvilket eliminerer løsnede nåle på grund af kontakt med organiske og klorerede opløsningsmidler
- Nålefastgørelse minimerer spøgelsestoppe for et bredere udvalg af prøvekomponenter, der skal analyseres
- Fjeder-i-stemplet design skaber dynamisk tætning mellem stempelspidsen og indersiden af glascylinderen for lækagefri drift
- Fås i volumener fra 1 til 5 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,0102 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.26 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,0187 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 50.8 mm |
| Produkttype | Gastæt, Headspace-sprøjte |
| Maks. Tryk | 29 psig (2 bar) |
| Vis mere |