Få mere at vide
Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT Headspace sprøjter
Artikelnummer. 15336209
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
Nålemåler:
23 G
26 G
Model-:
1001 GF
1002 GF
1005 GF
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15336209
Brand: Hamilton™ 209681
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fungerer lækagefrit takket være en dynamisk tætning skabt af et fjeder-i-stemplet design. Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI HDHT Headspace-sprøjter har det højdynamiske HD-stempel, som kompenserer for forskellige ekspansionskoefficienter, hvilket skaber en bedre tætning over et større temperaturområde.
  • Virker over et stort temperaturområde op til 200 °C
  • Nålefastgørelsen er kemisk inert, hvilket eliminerer løsnede nåle på grund af kontakt med organiske og klorerede opløsningsmidler
  • Nålefastgørelse minimerer spøgelsestoppe for et bredere udvalg af prøvekomponenter, der skal analyseres
  • Fjeder-i-stemplet design skaber dynamisk tætning mellem stempelspidsen og indersiden af glascylinderen for lækagefri drift
  • Fås i volumener fra 1 til 5 ml
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) indre nål 0,0133 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.34 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,025 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.64 mm
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 50.8 mm
Produkttype Gastæt, Headspace-sprøjte
Maks. Tryk 29 psig (2 bar)
Maks. Temperatur (engelsk) 392 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (engelsk) 68 °F
Model- 1001 GF
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 1 ml
Nålespids stil 5
Til brug med (udstyr) CTC LEAP CombiPAL Autosampler
Tilslutningstype Limfri