missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CTBP2 Antibody (SR1810), R&D Systems™

Artikelnummer. 18610755 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μg
50 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18610755 100 μg
18662225 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18610755 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP322415100ul
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

CTBP2 Monoclonal specifically detects CTBP2 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen CTBP2
Applikationer Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1810
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulering PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gene Alias CtBP2, C-terminal binding protein 2, 10ribeye, C-terminal-binding protein 2
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from CTBP2 (Uniprot #: P56545)
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication, Wnt Signaling Pathway
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 1488
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.