Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CTA 056
Artikelnummer. 18026032
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18026032 2 mg
1 options
Artikelnummer. 18026032 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4726/2
ITK inhibitor
CTA 056 is an interleukin-2-inducible T-cell kinase (ITK) inhibitor (IC50 values are 0.1, 0.4 and 5 μM for ITK, BTK and ETK, respectively). Inhibits growth of cancer cells expressing ITK, including MOLT-4 and Jurkat cells in vitro. Induces apoptosis in Jurkat cells. Inhibits MOLT-4 xenograft tumor growth in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dihydro-7-(phenylmethyl)-1-[3-(1-piperidinyl)propyl]-2-[4-(4-pyridinyl)phenyl]-6H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-6-one
CAS 1265822-30-7
Mængde 2 mg
Mål ITK Inhibitors
Molekylær formel C35H34N6O
Renhed 98%