missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CTA 056
Beskrivelse
CTA 056 is an interleukin-2-inducible T-cell kinase (ITK) inhibitor (IC50 values are 0.1, 0.4 and 5 μM for ITK, BTK and ETK, respectively). Inhibits growth of cancer cells expressing ITK, including MOLT-4 and Jurkat cells in vitro. Induces apoptosis in Jurkat cells. Inhibits MOLT-4 xenograft tumor growth in mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dihydro-7-(phenylmethyl)-1-[3-(1-piperidinyl)propyl]-2-[4-(4-pyridinyl)phenyl]-6H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-6-one |
| CAS | 1265822-30-7 |
| Mængde | 2 mg |
| Mål | ITK Inhibitors |
| Molekylær formel | C35H34N6O |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?