Få mere at vide
Huber CT50 Single OLÉ
Artikelnummer. 17457673
Skift visning
Temperaturområde (metrisk).:
-50°C to 50°C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk).
17457673 -50°C to 50°C
1 options
Artikelnummer. 17457673 Leverandør Huber Leverandørnr. 3045.0003.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48055.00 DKK
    47090.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 964.66 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
CT50 Single OLÉ cold trap can be connected to rotary evaporators or any other application requiring low temperatures for solvent recovery.
  • CT50 Single OLÉ Cold Trap
  • Temperature range: -50 to 50 °C
  • Cool down rate from 20°C to -45°C >= 2.5 min
  • Cool down rate from 20°C to -50°C >= 4 min
  • Power supply: 220/240 V 1~/2~ 50/60 Hz
  • With natural refrigerant
  • RS232/serial with the LAI commands G,v,L (SpyLight compatible)
Tekniske data
Materiale Stainless Steel
Type Cold Trap
Temperaturområde (metrisk). -50°C to 50°C