Få mere at vide
Labconco CT-serie frysetørrer, 8-ports manifold - Eco-Cool kølemiddel
Shop alle Labconco Corporation produkter
Beskrivelse
- Stærk, holdbar ydre lavet af børstet rustfrit stål og pulverlakeret stål
- Oplyst temperaturgraf med endepunktsindikator, med en driftstemperatur ned til -40 °C
- Bruger et HCFC-frit kølemiddelsystem (mere miljøvenligt)
- Inkluderer en 4-liters opsamler i rustfrit stål
- Leveres med enten et akryllåg (kun til -50 °C modeller) eller et låg af rustfrit stål
- Låget inkluderer to hurtigkoblinger for nem tilslutning til en CentriVap koncentrator.
- Rustfri stålafløbsport med en korrosionsbestandig nylonventil for nem dræning og lang levetid
- Eco-cool naturlig kølemiddel er tilgængeligt på udvalgte modeller
- -50 °C modeller bruger en 1/3 hk kompressor og kan nå -50 °C på under 30 minutter
- -84 °C-modeller bruger to 1/3 hk kompressorer og kan nå -84 °C på under 40 minutter
- -105 °C modeller bruger to 1/3 hk kompressorer og kan nå -105 °C på under 40 minutter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Frysetørrer |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Sublimationshastighed | Variabel |
| Antal hylder | 0 |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C |
| Kølemiddel | Eco-Cool |
| Materiale | Pulverlakeret stål |
| Stiktype | Alt undtagen Nordamerika |
| Spænding | 230 V |
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 l/minut, frysetørre glas og adaptere er nødvendige (ikke inkluderet).