Få mere at vide
Labconco CT-serie frysetørrer, 4-ports manifold - Eco-Cool kølemiddel
Artikelnummer. 31703095 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-105 °C
-50 °C
-84 °C
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
31703095 -105 °C
31703088 -50 °C
31703091 -84 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Artikelnummer. 31703095 Leverandør Labconco Leverandørnr. 8702590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72520.53 DKK
    57316.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 15203.99 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
CT-seriens frysetørrere er designet til at lyofiliere lette prøveladninger, med et kompakt, strømlinet design til laboratorier, der har brug for grundlæggende frysetørringsfunktioner på begrænset plads.
  • Stærk, holdbar ydre lavet af børstet rustfrit stål og pulverlakeret stål
  • Oplyst temperaturgraf med endepunktsindikator, med en driftstemperatur ned til -40 °C
  • Bruger et HCFC-frit kølemiddelsystem (mere miljøvenligt)
  • Inkluderer en 4-liters opsamler i rustfrit stål
  • Leveres med enten et akryllåg (kun til -50 °C modeller) eller et låg af rustfrit stål
  • Låget inkluderer to hurtigkoblinger for nem tilslutning til en CentriVap koncentrator.
  • Rustfri stålafløbsport med en korrosionsbestandig nylonventil for nem dræning og lang levetid
  • Eco-cool naturlig kølemiddel er tilgængeligt på udvalgte modeller
  • -50 °C modeller bruger en 1/3 hk kompressor og kan nå -50 °C på under 30 minutter
  • -84 °C-modeller bruger to 1/3 hk kompressorer og kan nå -84 °C på under 40 minutter
  • -105 °C modeller bruger to 1/3 hk kompressorer og kan nå -105 °C på under 40 minutter
Tekniske data
Type Frysetørrer
Kapacitet (metrisk) 4 L
Sublimationshastighed Variabel
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -105 °C
Kølemiddel Eco-Cool
Materiale Pulverlakeret stål
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 l/minut, frysetørre glas og adaptere er nødvendige (ikke inkluderet).