Få mere at vide
CleanSpace™ Technology CST nakkestøtte
Artikelnummer. 17845085 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17845085 Lille
17805095 Medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17845085 Leverandør CleanSpace™ Technology Leverandørnr. CST1019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.38 DKK
    373.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 108.24 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CleanSpace CST-nakkestøtter er specielt designet til at give yderligere positioneringsmuligheder for kraftenheden for optimal bærekomfort.
  • CleanSpace CST-nakkestøtter er specielt designet til at give yderligere positioneringsmuligheder for kraftenheden for optimal bærekomfort.
  • Kompatibel med CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) og CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012).
  • Fremstillet af letvægts polypropylen plast.
  • Klipses direkte ind i Power Unit og kan nemt skiftes.
  • EN CleanSpace CST Neck Support er IKKE certificeret egensikker.
Tekniske data
Farve Sort
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Produkttype Nakkestøtte
Størrelse Lille