Få mere at vide
CleanSpace™ Technology CST halvmaske med hovedsele
Artikelnummer. 17825085 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Størrelse:
Large/X-Large
Lille
Medium
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17825085 Lille
17840705 Medium
17835085 Large/X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17825085 Leverandør CleanSpace™ Technology Leverandørnr. CST1034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 DKK
    1037.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 222.67 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
EN CleanSpace CST-halvmasker (inklusive en CleanSpace CST hovedsele) er designet til brug med CleanSpace PRO Power Unit (CST1000) og CleanSpace ULTRA Power Unit (CST 1010).
  • Designet til brug med CleanSpace PRO Power Unit (CST1000) og CleanSpace ULTRA Power Unit (CST 1010).
  • Fremstillet af blød silikone, der let former sig efter ansigtet og ikke forårsager allergisk dermatitis.
  • De nemme at lokalisere clips sikrer CleanSpace CST Halvmaske til Power Unit.
  • Fastgøres nemt til forbindelsespunkter på maskearmene og kan tages af for rengøring.
  • EN CleanSpace CST-halvmaske (inklusive en CleanSpace CST hovedsele) er IKKE certificeret egensikker.
Tekniske data
Farve Sort
Engangs Genanvendelig
Materiale Silicium
Produkttype 1/2 maske og sele
Størrelse Lille