Få mere at vide
CleanSpace™ Technology CST fuld ansigtsmaske
Artikelnummer. 17830705 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Størrelse:
Mellem/Stor
Artikelnummer. Størrelse
17830705 Mellem/Stor
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17830705 Leverandør CleanSpace™ Technology Leverandørnr. CST1018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2928.75 DKK
    2268.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 660.06 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
En CST fuldansigtsmaske er designet til brug med CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) og CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012).
  • EN CleanSpace CST Full Face Mask clipses til strømenheden og giver åndedræts-, ansigts- og øjenbeskyttelse.
  • Den består af et ydre visir, en indre maske og en fempunktssele for jævnt at understøtte masken og kraftenheden og give nem bevægelse.
  • Kompatibel med CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) og CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012).
Tekniske data
Batterilevetid 500 fulde cyklusser
Batteritype un3481
Farve Klar
Filtertype Ingen
Produkttype Fuld ansigtsmaske
Størrelse Mellem/Stor
Inkluderer 1 x fuld ansigtsmaske