Få mere at vide
CleanSpace™ Technology CST rengøring& Opbevaringsstik
Artikelnummer. 17855085 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Produkttype:
Rengørings- og opbevaringsstik
Artikelnummer. Produkttype
17855085 Rengørings- og opbevaringsstik
1 options
Artikelnummer. 17855085 Leverandør CleanSpace™ Technology Leverandørnr. CST1024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.26 DKK
    432.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 128.42 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
De CleanSpace CST rengørings- og opbevaringsstik er designet til kun at blive brugt sammen med CleanSpace CST ULTRA Power Unit (CST1012).
  • Designet til kun at blive brugt sammen med CleanSpace CST ULTRA Power Unit (CST1010)
  • Med filteret fjernet fra CleanSpace CST ULTRA Power Unit, dette tilbehør bruges til at forsegle alle åbninger (både bælge og filterluftindtag).
  • Under rengøring skal alle åbninger forsegles.
  • Det anbefales også, at alle åbninger forsegles og efter rengøring og dekontaminering og under opbevaring.
Tekniske data
Produkttype Rengørings- og opbevaringsstik