Få mere at vide
Molecular Probes™ CSPD™ Substrat (25 mM koncentrat)
Beskrivelse
Denne CSPD™ kemiluminescerende substrat til alkalisk fosfatase giver dig mulighed for at detektere alkalisk fosfatase og alkalisk fosfatase-mærkede molekyler med uovertruffen følsomhed, hastighed og lethed.
•Kemiluminescerende substrater giver meget følsomme erstatninger for det meget anvendte fluorogene substrat methylumbelliferylphosphat (MUP) og det kolorimetriske substrat p-nitrophenylphosphat (pNPP).
• Lav baggrundsluminescens kombineret med høj intensitet lysoutput muliggør detektering af alkalisk fosfatase-etiketter med den højest mulige følsomhed og signal-til-støj.
Dette alsidige kemiluminescerende substrat udviser høj følsomhed i membranbaserede applikationer såsom Southern, Northern og Western blotting. Dette substrat kan også anvendes i opløsningsbaserede assays, såsom immunoassays, DNA-probeassays, enzymassays og reportergenassays. Maksimale lysniveauer nås på cirka 10 minutter, og glødemissionen varer ved i flere timer. Opløsningsassays kræver kemiluminescerende forstærkere. Membranbaserede assays kan også kræve dem for øget lysoutput og følsomhed.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar produktet ved 4 °C. |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Southern, Northern og Western Blotting |
| Produktlinje | CSPD , NovaBright |
| Mængde | 0.5 mL |
| Substrater | Alkalisk fosfatase |
| Substrattype | AP (Alkalisk fosfatase) Substrat |
| Format | Flaske(r) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |