Få mere at vide
Molecular Probes™ CSPD™ Substrat (25 mM koncentrat)
Artikelnummer. 12664315
Skift visning
Mængde:
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12664315 1 ml Hver
12614315 0,5 ml Hver
12634315 2 ml Hver
12624315 5 ml Hver
12654315 25 ml Hver
12624325 100 ml Hver
12644315 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12664315 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. T2098
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dette koncentrerede sig CSPD™ substrat er et kemiluminescerende alkalisk phosphatase-substrat til protein- eller nukleinsyreblotting på nitrocellulosemembraner. Dette substrat kan også bruges i opløsningsbaserede assays.
Denne CSPD™ kemiluminescerende substrat til alkalisk fosfatase giver dig mulighed for at detektere alkalisk fosfatase og alkalisk fosfatase-mærkede molekyler med uovertruffen følsomhed, hastighed og lethed.
•Kemiluminescerende substrater giver meget følsomme erstatninger for det meget anvendte fluorogene substrat methylumbelliferylphosphat (MUP) og det kolorimetriske substrat p-nitrophenylphosphat (pNPP).
• Lav baggrundsluminescens kombineret med høj intensitet lysoutput muliggør detektering af alkalisk fosfatase-etiketter med den højest mulige følsomhed og signal-til-støj.
Dette alsidige kemiluminescerende substrat udviser høj følsomhed i membranbaserede applikationer såsom Southern, Northern og Western blotting. Dette substrat kan også anvendes i opløsningsbaserede assays, såsom immunoassays, DNA-probeassays, enzymassays og reportergenassays. Maksimale lysniveauer nås på cirka 10 minutter, og glødemissionen varer ved i flere timer. Opløsningsassays kræver kemiluminescerende forstærkere. Membranbaserede assays kan også kræve dem for øget lysoutput og følsomhed.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar produktet ved 4 °C.
Form Væske
Til brug med (applikation) Southern, Northern og Western Blotting
Produktlinje CSPD
Mængde 1 ml
Substrater Alkalisk fosfatase
Substrattype AP (Alkalisk fosfatase) Substrat
Format Flaske(r)