Få mere at vide
Invitrogen™ CSPD™ Underlag (0,25 mM klar til brug) med Nitro-Block™ Enhancer
Artikelnummer. 12664335
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12664335
Brand: Invitrogen™ T2217
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar-til-brug kemiluminescerende alkalisk phosphatase-substrat til protein- eller nukleinsyreblotting på nitrocellulosemembraner eller opløsningsbaserede assays.
Kemiluminescerende substrater giver meget følsomme erstatninger for det meget anvendte fluorogene substrat methylumbelliferylphosphat (MUP) og det kolorimetriske substrat p-nitrophenylphosphat (pNPP). Lav baggrundsluminescens kombineret med høj intensitet lysoutput muliggør detektering af alkalisk fosfatase-etiketter med den højest mulige følsomhed og signal-til-støj.
  • Opdag alkalisk phosphatase og alkalisk phosphatase-mærkede molekyler med uovertruffen følsomhed, hastighed og lethed
  • Udviser høj følsomhed i membranbaserede applikationer såsom Southern, Northern og Western blotting
  • Anvendelse i opløsningsbaserede assays såsom immunoassays, DNA-probeassays, enzymassays og reportergenassays
  • Maksimale lysniveauer nås på cirka 10 minutter, og glødemissionen varer ved i flere timer
  • Enhancers øger lysudbyttet og følsomheden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 100 ml
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Format Flaske
Produktlinje CSPD , Nitro-Block , NovaBright
Substrattype Alkalisk fosfatase
Indhold og opbevaring Opbevar produktet ved 4 °C.