Få mere at vide
Invitrogen™ CSPD™ Underlag (0,25 mM klar til brug)
Artikelnummer. 10655886
Mængde:
50 ml, 50mL
100 ml, 100mL
250 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Hver
Artikelnummer. 10655886
Brand: Invitrogen™ T2141
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne CSPD™ substrat er et kemiluminescerende alkalisk phosphatase-substrat, klar til brug til protein- eller nukleinsyreblotting på nitrocellulosemembraner.
Denne CSPD™ substrat er et kemiluminescerende alkalisk phosphatase-substrat, klar til brug til protein- eller nukleinsyreblotting på nitrocellulosemembraner. Dette substrat kan også bruges i opløsningsbaserede assays.
Denne CSPD™ kemiluminescerende substrat til alkalisk fosfatase giver dig mulighed for at detektere alkalisk fosfatase og alkalisk fosfatase-mærkede molekyler med uovertruffen følsomhed, hastighed og lethed.
  • Kemiluminescerende substrater giver meget følsomme erstatninger for det meget anvendte fluorogene substrat methylumbelliferylphosphat (MUP) og det kolorimetriske substrat p-nitrophenylphosphat (pNPP).
  • Lav baggrundsluminescens kombineret med høj intensitet lysoutput muliggør detektering af alkalisk fosfatase-etiketter med den højest mulige følsomhed og signal-til-støj.
Dette alsidige kemiluminescerende substrat udviser høj følsomhed i membranbaserede applikationer såsom Southern, Northern og Western blotting. Dette substrat kan også anvendes i opløsningsbaserede assays, såsom immunoassays, DNA-probeassays, enzymassays og reportergenassays. Maksimale lysniveauer nås på cirka 10 minutter, og glødemissionen varer ved i flere timer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA-substrat, CSPD™ Substrate
Mængde 50 ml, 50mL
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske, Liquid
Til brug med (applikation) Protein assays and analysis
Format Flaske
Substrattype AP (Alkaline Phosphatase) Substrate, Alkalisk fosfatase
Produktlinje CSPD , NovaBright
Varebeskrivelse CSPD™ Substrate, 50mL, 0.25mM Concentration, Liquid, AP (Alkaline Phosphatase) Substrate Type, Room Temperature Shipping Condition, 4°C Storage Requirements, Used For Protein Assays and Analysis
Emballage 1 Each
Indhold og opbevaring Opbevar produktet ved 4 °C.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav 4°C