Beskrivelse
- 5 frafald af komplet tilskudsblanding (CSM ) af aminosyrer til S. cerevisiae vækstmedier.
- Tidstestet formulering er tilgængelig i komplette og dropout-formuleringer
- Til brug med DOB eller YNB med de passende nitrogen- og kulstofkilder for at tilpasse dine egne selektive syntetiske definerede gærmedier
- Double Dropout Complete Supplement Mixture bruges til at selektere for gær indeholdende plasmider med specifikke ernæringsmarkører og til at selektere for genfunktion i transformationseksperimenter
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylærbiologi certificeret |
| Indhold og opbevaring | Opbevar CSM-Met-Ura pulver ved omgivelsestemperatur (15-30 °C). CSM pulver er hygroskopisk, derfor minimer eksponering for luft for at forlænge opbevaring af pulverblanding. Opbevar sterilt agarmedium ved 4 °C. Og flydende medium ved 15-30 °C i dæmpet lys. |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Cellekulturmedier |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Autoklaver ved 121 °C i 25 min. |
| Formulering | Adenin 10 mg/l; L-arginin HCl 50 mg/l; L-asparaginsyre 80mg/L; L-Histidin HCI 20 mg/l; L-isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 100 mg/L; L-lysin HCl 50 mg/l; L-methionin 0 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/L; L-Threonin 100 mg/L; L-tryptophan 50 mg/l; L-tyrosin 50 mg/l; Uracil 0 mg/l; L-valin 140 mg/l; |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til S. cerevisiae vækstmedier |
| pH | Opløsnings pH: 4,24 ved 25 °C |
| Mængde | 100 g |