Få mere at vide
Invitrogen™ CSM Medier til Mav203 gærceller
Artikelnummer. 12353593
Skift visning
Mængde:
2 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12353593 2 L Hver
1 options
Artikelnummer. 12353593 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A13292
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Et specifikt designet medie til fremstilling af agarplader, der muliggør vækst af Saccharomyces cerevisae MaV203-celler
De CSM Medier til Mav203-gærceller er et specifikt designet medie til fremstilling af agarplader, der muliggør vækst af Saccharomyces cerevisae MaV203-celler. Dette produkt leveres med nok reagenser til at forberede 2 liter faste medier med følgende komponenter pr. liter:
  • CSM (uden tryptofan): 0,74 g
  • Gær Nitrogen Base: 6,66g
  • Ammoniumsulfat: 5 g
  • Glukose: 20 g
  • Agar: 20 g
Kompatibel med alle MaV203-applikationer
CSM Medier er optimeret til GeneArt™ High-Order Genetic Assembly System, herunder gendannelse for transformationer af vektorer, når de er blevet tilpasset til gær ved hjælp af GeneArt™ Højordens vektorkonverteringskassette. Medierne kan også bruges til at dyrke MaV203-kompetente gærceller, både biblioteks- og subkloningsskala (kat # 11281-011 og 11445-012).
Pladeforberedelsesprotokol For
hver liter, brug en pose med CSM -Trp Agar Yeast Media minus Glucose og 1 flaske 20% Glucose. Opløs indholdet af posen i 900 ml destilleret vand og autoklaver i 20 minutter på væskecyklus. Lad opløsningen afkøle til 55 °C, og tilsæt derefter en flaske 20% Glucose (100 ml). Bland godt og hæld tallerkener.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring CSM Medier til MaV203-gærceller har nok reagenser til at forberede 2 liter agarmedie. Produktet indeholder to poser med færdigblandet pulver og to 100 ml flasker med filtersteriliseret, 20 % glucose.
Opbevar alle komponenter ved stuetemperatur.
Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Form Væske, Pulver
Medietype CSM Medier
Fremstillingsmetode Autoklavering
Produkttype Mikrobiologiske medier
Sterilitet Ikke steril
Målorganismeklasse S. cerevisiae
Endelig produkttype Agar plader
Til brug med (applikation) Optimeret til brug med GENEART™ Højordens genetisk samlingssystem, A13285
Produktlinje GeneArt
Mængde 2 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Stammebetegnelser MaV203