Få mere at vide
MP Biomedicals™ CSM-His-Leu-Lys-Trp-Ura
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Beskrivelse
- 5 frafald af komplet tilskudsblanding (CSM ) af aminosyrer til S. cerevisiae vækstmedier.
- Tidstestet formulering er tilgængelig i komplette og dropout-formuleringer
- Til brug med DOB eller YNB med de passende nitrogen- og kulstofkilder for at tilpasse dine egne selektive syntetiske definerede gærmedier
- 5 Dropout Complete Supplement Blanding bruges til at selektere for gær indeholdende plasmider med specifikke ernæringsmarkører og til at selektere for genfunktion i transformationseksperimenter
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylærbiologi certificeret |
| Indhold og opbevaring | Opbevar CSM-HIS-LEU-LYS-TRP-URA-pulver ved omgivelsestemperatur (15-30 °C). CSM-HIS-LEU-LYS-TRP-URA pulver er hygroskopisk, derfor minimer eksponering for luft for at forlænge opbevaring af pulverblanding. Opbevar sterilt agarmedium ved 4 °C og flydende medium ved 15-30 C °i dæmpet lys. |
| Oversigt | 5 frafald af komplet tilskudsblanding (CSM ) af aminosyrer til S. cerevisia-vækstmedier. Tidstestet formulering er tilgængelig i komplette og dropout-formuleringer. |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Cellekulturmedier |
| Sterilitet | Steril |
| Formulering | Drop-Out Supplementsmg/L Adenin 0 L-Arginin HCl 50 L-Asparaginsyre 80 L-Histidin HCl 0 L-Isoleucin 50 L-Leucin 0 L-Lysin HCl 50 L-Methionin 20 L-Phenylalanin 50 L-Threonin L-Tretonin L-Tyrosin 50 Uracil 0 L-Valine 140 |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til S. cerevisiae vækstmedier |
| pH | 4,0 til 4,4 |
| Mængde | 100 g |