Få mere at vide
BD Biosciences™ CS &T Research Beads til brug med BD FACSDiva™ Version 7 eller senere (RUO)
Artikelnummer. 15846329
Skift visning
Antal prøver:
150 prøver
50 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver Pakningsstørrelse
15846329 150 prøver Hver
15836329 50 prøver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15846329 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 655051
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Karakteriser, spor og rapporter automatisk målinger af understøttede BD digitale flowcytometre.
  • Designet til brug på BD™ flowcytometre kører BD FACSuite™ softwareversion 7.0 eller nyere.
  • FC-perler gør det muligt for softwaren automatisk at karakterisere, spore og rapportere målinger af understøttede BD digitale flowcytometre.
  • CS &T forskningsperler farves med fluorokromer, der exciteres af cytometerets lasere.
  • Giver omkostningseffektivitet med lave omkostninger pr. test og flere sæt konfigurationer.
  • Produceret under GMP for forbedret kvalitet og reproducerbarhed.
  • Forbedrer arbejdsgangen til opsætning af cytometeret og understøtter over 100 laser- og filterkombinationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tre 3 mL hætteglas med 50 tests pr. hætteglas til 150 tests pr. kit
Antal prøver 150 prøver
Stabilitet Perlerne er stabile indtil datoen vist på hætteglasset, når de opbevares som anvist. Må ikke bruges efter udløbsdatoen. Efter fortynding er perlerne stabile i 24 timer ved 2 C-°8 CC °eller 8 timer ved 15 C-25 °C, når °de er beskyttet mod lys
Produkttype Fluorescerende polystyren perler